Få mere at vide
Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052276
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052276 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1235.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 204503-99-1
Analyt- eller komponentnavne Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 Cl N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym beta-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, beta-(aminomethyl)-4-chloro-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Ethyl beta-(aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoate hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C12H16ClNO2.ClH/c1-2-16-12(15)7-10(8-14)9-3-5-11(13)6-4-9;/h3-6,10H,2,7-8,14H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn ethyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 278.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 277.0636 g/mol