Få mere at vide
Baclofen EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 18060810
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060810 25 mg
18040310 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060810 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1235.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Baclofen EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
CAS 22518-27-0
Analyt- eller komponentnavne (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one (Baclofen Lactam), (RS)-4-amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid lactam, 4-(p-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidone, Baclofen Related Compound A, Baclofen Imp. A (EP), (+/-)-Baclofen lactam, Baclofen Related Compound A, Baclofen Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13)
SMIL Clc1ccc(cc1)C2CNC(=O)C2
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 195.65
Mængde 25 mg
Formel vægt 195.0451 g/mol