Få mere at vide
Baclofen EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Baclofen EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one |
| CAS | 22518-27-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H10 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one (Baclofen Lactam), (RS)-4-amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid lactam, 4-(p-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidone, Baclofen Related Compound A, Baclofen Imp. A (EP), (+/-)-Baclofen lactam, Baclofen Related Compound A, Baclofen Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13) |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C2CNC(=O)C2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one |
| Vis mere |