Få mere at vide
Baclofen-d4, TRC
Artikelnummer. 30338679
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30338679 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30338679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB10800210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen phenyl-d4
CAS 1189938-30-4
Molekylær formel C10 2H4 H8 Cl N O2
Mængde 10 mg
Synonym β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic Acid-d4, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic Acid-d4, β-(4-Chlorophenyl)-GABA-d5, Ba-34647-d4, Baclon-d4, Clofen-d4, Lioresal-d4
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c(C(CN)CC(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl
IUPAC navn 4-amino-3-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 217.69
Formel vægt 217.0808