Få mere at vide
Baclofen-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baclofen 2,4-butyl-d4 |
| CAS | 70155-52-1 |
| Molekylær formel | C10 2H4 H8 Cl N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | β-(Aminomethyl-d2)-4-chlorobenzenepropanoic-α,α-d2 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/i5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)C(c1ccc(Cl)cc1)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-3-(4-chlorophenyl)-2,2,4,4-tetradeuterio-butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vægt | 217.0808 |