missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-Baclofen-d4 (4-chlorophenyl-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baclofen phenyl-d4 |
| CAS | 1189938-30-4 |
| Molekylær formel | C10 2H4 H8 Cl N O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic Acid-d4, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic Acid-d4, β-(4-Chlorophenyl)-GABA-d5, Ba-34647-d4, Baclon-d4, Clofen-d4, Lioresal-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8 H,5-6,12H2,(H,13,14)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(CN)CC(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 4-amino-3-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vægt | 217.0808 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?