Få mere at vide
(+/-)-Baclofen, 99+%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62768.03
| Mængde | 1g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
| (+/-)-Baclofen | |
| C10H12ClNO2 | |
| 1g | |
| 14,937 | |
| Soluble in dilute NaOH or dilute HCl; Soluble in water at approximately 4mg/ml at pH 7;6 | |
| C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)CN)Cl | |
| 213.661 | |
| CHEBI:2972 | |
| ≥99% |
| 1134-47-0 | |
| MFCD00055143 | |
| UN2811 | |
| baclofen, lioresal, baclon, 4-amino-3-4-chlorophenyl butanoic acid, dl-baclofen, kemstro, gabalon, baclofene, baclofeno, baclofenum | |
| KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid | |
| 2284 | |
| 213.66 |
Sikkerhed og håndtering
- (^+)-Baclofen
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Baclofen