Få mere at vide
Baclofen 0.5 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461302
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461302 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461302 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1235.0008
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnavne Baclofen
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Løsningstype Single Solution
SMIL NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 213.0557 g/mol