Få mere at vide
Testo™ 610 Kompakt fugt-/temperaturmåler med baggrundsbelyst display
Artikelnummer. 10365053
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +50 °C
Artikelnummer. 10365053
Brand: Testo™ 0560 0610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette termohygrometer til en række applikationer. Testo™ 610 Compact fugtighed/temperatur måler temperatur og luftfugtighed i indendørs områder. Derudover kan det kompakte instrument også beregne dugpunktet og den våde pæretemperatur.
  • Nem temperatur- og luftfugtighedsmåling
  • Beregning af dugpunkt og våd pæretemperatur
  • Oplyst display
  • Kapacitiv fugtsensor med langtidsstabilitet
Tekniske data
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Opløsning Fugtighed: 0,1 %RH
Nøjagtighed NTC:± 0,5 °C; Fugtighed:± 2,5 % RF (5 til 95 % RF)
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 119 x 46 x 25 mm (inkl. beskyttelseshætte)
Vægt (metrisk) 90 g