Få mere at vide
CPC™ Back-to-Back insertadapter
Artikelnummer. 17874454
Skift visning
Tryk:
Op til 60 psi, 4,1 bar
Artikelnummer. Tryk
17874454 Op til 60 psi, 4,1 bar
1 options
Artikelnummer. 17874454 Leverandør CPC™ Leverandørnr. MPC22X2239M
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
MPC til MPX Back-to-Back insertadapter
  • Medicinsk grad
  • Ikke-ventileret
  • Forseglingsmuligheder: Silikone, platinhærdet, USP Klasse VI, ADCF
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ADCF
Farve Ravgul
Materiale Polysulfon
Tryk Op til 60 psi, 4,1 bar
Steriliseringsmetode Gamma, Autoklaven
Temperatur (engelsk) Max. 300 °F
Temperatur (engelsk) Min -40 °F
Temperatur (metrisk) Maks 149 °C