Få mere at vide
CPC™ Ryg-til-ryg kropsadapter
:
polysulfon, USP Klasse VI, ADCF , steriliseringer: Gamma-autoklave, frit flydende, -40 F til 300 F
Beskrivelse
- Medicinsk karakter
- Ikke-ventileret
- Naturlig finish
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, ADCF |
| Materiale | Polysulfon |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -40 °F |
| Steriliseringsmetode | Gamma, autoklave |
| Farve | Ravgul |
| Maksimalt tryk | 60 psi, 4,1 bar |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 300 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 149 °C |