Få mere at vide
BINDER™ Tilbage adgangsport
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers-serien BD
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug bagpå
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 30 mm, bagside |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers-serien BD |
| Materiale | Stål |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Havne | Rygposition |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 1,2 tommer |
| Diameter (metrisk) indvendig | 30 mm |