Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, zinksalt, styrke min. 60 enheder/mg
Artikelnummer. 10348310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348310 5 g Glasflaske 5g
10259163 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348310 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226110050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-89-6
MDL nummer MFCD16661228
Synonym Zinc bacitracin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bacitracin, zinc salt
Type Bacitracin zinksalt
Navn note Styrke min. 60 enheder/mg
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
pH 6 til 7,5 (som beskrevet af Eur. Pharm.)
Smeltepunkt 250,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks. (1 g, 60 °C) (P2O5) (ikke over 0,1 kPa i 3 timer.)
Emballage Glasflaske
Farve Beige eller Grå/Gul til Hvid
Koncentration ≥60 I.U./mg (styrke, på tørret subst.)
Mængde 5 g
Merck Index 15, 929
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5,1 g/L (28 °C). Andre opløseligheder: 6,55 g/L methanol - 2,0 g/L ethanol (28 °C), 0,16 g/L isopropanol - 1,3 g/L ethylacetat (28 °C), 0,01 g/L kloroform
Procent renhed 60 I.U./mg min. (styrke, på tørret subst.)