Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, zinksalt, styrke min. 60 enheder/mg
Artikelnummer. 10259163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259163 1 g Glasflaske 1g
10348310 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259163 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 DKK
    249.65 DKK / 1g
    Spare 59.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-89-6
MDL nummer MFCD16661228
Synonym Zinc bacitracin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bacitracin, zinc salt
Type Bacitracin zinksalt
Navn note Styrke min. 60 enheder/mg
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
pH 6 til 7,5 (som beskrevet af Eur. Pharm.)
Smeltepunkt 250,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks. (1 g, 60 °C) (P2O5) (ikke over 0,1 kPa i 3 timer.)
Emballage Glasflaske
Farve Beige eller Grå/Gul til Hvid
Koncentration ≥60 I.U./mg (styrke, på tørret subst.)
Mængde 1 g
Merck Index 15, 929
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5,1 g/L (28 °C). Andre opløseligheder: 6,55 g/L methanol - 2,0 g/L ethanol (28 °C), 0,16 g/L isopropanol - 1,3 g/L ethylacetat (28 °C), 0,01 g/L kloroform
Procent renhed 60 I.U./mg min. (styrke, på tørret subst.)