Få mere at vide
Bacitracin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414819
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414819 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15414819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62432.14
Request Bulk or Custom Format
Bacitracin, CAS # 1405-87-4, er cyklisk polypeptid-baseret antibiotikum, som udviser aktivitet mod mikrober, der forårsager lungebetændelse, hud- og øjeninfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Bacitracin er en blanding af mindst ni forskellige cykliske polypeptider, oprindeligt isoleret fra Bacillus-bakterier i 1945
  • Bacitraciner virker ved at binde divalente metalkationer og forhindre hydrolyse af lipider til brugbare cellevægskomponenter
Applikationer
  • Bacitracin er blevet parret med nanopartikler i nogle laboratorieundersøgelser for at øge dets effektivitet
  • Det er velegnet til laboratorieundersøgelser af bakteriel resistens, infektion og krydsreaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-87-4
Molekylær formel C66H103N17O16S
MDL nummer MFCD00062640
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bacitracin
Type Bacitracin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 222°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Merck Index 14,934
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 1421.6