Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, styrke min. 60 enheder/mg
Product Code. 10523201 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10523201 5 g Glasflaske 5g
10667542 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10523201 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 226100050
Request Bulk or Custom Format
Bacitracin, CAS # 1405-87-4, er cyklisk polypeptid-baseret antibiotikum, som udviser aktivitet mod mikrober, der forårsager lungebetændelse, hud- og øjeninfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Bacitracin er en blanding af mindst ni forskellige cykliske polypeptider, oprindeligt isoleret fra Bacillus-bakterier i 1945
•Bacitraciner virker ved at binde divalente metalkationer og forhindre hydrolyse af lipider til brugbare cellevægskomponenter
Applikationer
•Bacitracin er blevet parret med nanopartikler i nogle laboratorieundersøgelser for at øge dets effektivitet
•Det er velegnet til laboratorieundersøgelser af bakteriel resistens, infektion og krydsreaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1405-87-4
Molekylær formel C66H103N17O16S
MDL nummer MFCD00062640
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bacitracin
Type Bacitracin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 221.0°C to 225.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 5.0% max. (1 g, 60°C, 3 Hrs) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Emballage Glasflaske
Farve Beige eller hvid
Koncentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Mængde 5 g
Merck Index 15, 927
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, methanol and, alcohol, practically insoluble in ether, chloroform and, acetone
Formel vægt 1422.71
Procent renhed 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bacitracin
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement