Få mere at vide
Bacitracin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10094627
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10094627 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10094627 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29501
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Inhibitor of protein disulfide isomerase. Interferes with building blocks of peptidoglycan bacterial cell wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bacitracin
Type Bacitracin
Fysisk form Powder/Solid
CAS 1405-87-4
pH 6.0 to 7.0
Smeltepunkt 221°C
Kilde Bacillus licheniformis
Tab ved tørring < 5.0%
Emballage Amber Glass
Styrke > 70 U/mg
Farve Beige
Mængde 1 g
Molekylær formel C66H103N17O16S
Merck Index 15, 927
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 1422.69
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bacitracin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.