missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bacitracin F (~75%), TRC

Artikelnummer. 17952535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952535 10 mg
17974735 250 mg
17984245 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17952535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB10653010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22601-63-4
Molekylær formel C66 H98 N16 O17 S
Molekylvægt (g/mol) 1419.65
Synonym L-Asparagine, N-[[2-[(2S)-2-methyl-1-oxobutyl]-4-thiazolyl]carbonyl]-L-leucyl-D-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-D-ornithyl-L-isoleucyl-D-phenylalanyl-L-histidyl-D-α-aspartyl-, (10→4)-lactam, Bacitracin F (8CI,9CI), 1,4,7,10,13,16,19-Heptaazacyclopentacosane, cyclic peptide deriv., 4,10-Anhydro[N-[[2-[(2S)-2-methyl-1-oxobutyl]-1,3-thiazol-4-yl]carbonyl]-L-leucyl-D-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-D-ornithyl-L-isoleucyl-D-phenylalanyl-L-histidyl-D-α-aspartyl-L-asparagine]
IUPAC navn (4R)-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-18-(3-aminopropyl)-12-benzyl-15-[(2S)-butan-2-yl]-6-(carboxymethyl)-9-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclopentacos-21-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-[[(2S)-4-methyl-2-[[2-[(2S)-2-methylbutanoyl]-1,3-thiazole-4-carbonyl]amino]pentanoyl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)c1csc(n1)C(=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bacitracin F
Analyt- eller komponentnavne Bacitracin F
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C66H98N16O17S/c1-9-35(6)52(82-58(92)42(22-23-50(84)85)73-59(93)43(26-34(4)5)75-63(97)48-32-100-66(80-48)54(88)37(8)11-3)64(98)74-40-20-15-16-25-70-55(89)46(29-49(68)83)77-62(96)47(30-51(86)87)78-61(95)45(28-39-31-69-33-71-39)76-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)79-65(99)53(36(7)10-2)81-57(91)41(21-17-24-67)72-56(40)90/h12-14,18-19,31-37,40-47,52-53H,9-11,15-17,20-30,67H2,1-8H3,(H2,68,83)(H,69,71)(H,70,89)(H,72,90)(H,73,93)(H,74,98)(H,75,97)(H,76,94)(H,77,96)(H,78,95)(H,79,99)(H,81,91)(H,82,92)(H,84,85)(H,86,87)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,52-,53-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 10 mg
Formel vægt 1418.7017
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.