Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bacitracin skiver
Artikelnummer. 11943112
Skift visning
Mængde:
50 diske/patron
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11943112 50 diske/patron Pakke med 250
11648412 50 diske/patron Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11943112 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0002B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Differentier Lancefield gruppe A streptokokker fra andre beta-hæmolytiske streptokokker ved hjælp af disse diagnostiske diske.
Differentier Lancefield gruppe A streptokokker fra andre beta-hæmolytiske streptokokker ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacitracin skiver. Bacitracin-skiver hjælper med at spare betydelig tid, arbejdskraft og materialer, når de bruges som en screeningstest før serologisk gruppering. Gruppe A streptokokker har vist sig at være mere følsomme over for bacitracin end beta-hæmolytiske pletter fra andre grupper 1, hvilket gør det muligt at bruge bacitracin som et hurtigt diagnostisk middel til formodet identifikation af gruppe A streptokokker.
Lancefield gruppe A streptokokker (GAS) består hovedsageligt af Streptococcus pyogenes, men S. dysgalactia e kan også være gruppe A streptokokker. S. pyogenes er en beta-hæmolytisk art af gram-positive bakterier, der er ansvarlig for en bred vifte af både invasive og ikke-invasive infektioner. S.pyogenes er den mest almindelige bakterielle årsag til akut pharyngitis, der tegner sig for 15-30% af tilfældene hos børn og 5-10% af tilfældene hos voksne. 2
Brug Bacitracin Discs som en enkel og praktisk screeningsteknik til den rutinemæssige kliniske mikrobiologi.
  • Hurtig differentiering af Lancefield gruppe A streptokokker fra andre beta-hæmolytiske streptokokker.
  • Sparer tid, arbejde og materialer, når det bruges som screeningstest før serologisk gruppering.
  • Enkel og klar til brug.
Maxted 1 viste, at gruppe A- streptokokker var mere følsomme over for bacitracin end beta-hæmolytiske stammer af andre grupper, og at bacitracin derfor kunne bruges som et hurtigt diagnostisk middel til gruppe A-streptokokker . Han fandt ud af, at kun 1,7 % af 2.386 bacitracinfølsomme stammer viste sig ikke at være gruppe A, og kun 2,5 % af 851 resistente stammer var gruppe A. Levinson og Frank 3 , der brugte imprægnerede papirskiver til samme formål, observerede, at 93,2 % af 866- strephamoci -sensitive A-gruppen tilhørte 866-strephamoci-sensitive Stream . al . 4 sammenlignede bacitracin disc, fluorescerende antistof og Lancefield præcipitin teknikker til identifikation af gruppe A streptokokker. Bacitracin disc-teknikken blev anset for at være den enkleste og mest praktiske til det rutinemæssige kliniske laboratorium.
Brugen af følsomhedstestning af bacitracin er ikke begrænset til differentiering af beta-hæmolytiske streptokokker. Guthof 5 fandt, at følsomhed over for optochin, bacitracin og furacin var en nyttig test til at skelne Aerococcus viridans og Streptococcus milleri fra enterokokker og mitis streptokokker.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20 °C til +8 °C
Oversigt Bacitracin skiver
Detekterbare analytter Streptokokker (gruppe A)
Format Disk, Patron
Type Bacitracin disk
Emballagetype 5 Vogn./Pk.
Mængde 50 diske/patron