Få mere at vide
Bacitracin (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bacitracin |
| Analyt- eller komponentnavne | Bacitracin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C66H103N17O16S.3C65H101N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)82-53(36(8)10-2)64(98)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-63(97)52(34(5)6)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)81-52(34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)82-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)52(82-57(91)41(21-22-49(84)85)73-58(92)42(25-33(3)4)75-62(96)47-31-99-65(80-47)51(68)34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,98)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,97)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,91)(H,82,90)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48-,52-,53-,54-;3*35-,36-,39-,40+,41+,42-,43+,44-,45-,46+,47-,51-,52-,53-/m0000/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 5644.9488 |