Få mere at vide
Melford Bacitracin
Artikelnummer. 30018075
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018075 5 g
30018074 25 g
30018073 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018075 Leverandør Melford Leverandørnr. B320005.0
Bacitracin er et antibiotikum, der har stor betydning på life science-markedet.
Bacitracin er et antibiotikum, der har stor betydning på life science-markedet. Det er afledt af bakterien Bacillus subtilis og tilhører klassen af polypeptidantibiotika.
På life science-markedet bruges bacitracin primært på grund af dets antimikrobielle egenskaber. Det er almindeligt ansat i mikrobiologiske laboratorier, forskning og farmaceutiske industrier. Bacitracin er effektivt mod en lang række gram-positive bakterier, herunder Staphylococcus og Streptococcus arter.
En af de vigtigste anvendelser af bacitracin er i cellekultur og vævskulturarbejde. Det bruges som et tilsætningsstof i cellekulturmedier for at forhindre bakteriel kontaminering, hvilket sikrer vækst af ikke-kontaminerede cellelinjer. Bacitracin virker ved at hæmme syntesen af den bakterielle cellevæg, hvilket fører til afbrydelse af bakteriel vækst og forhindrer kontaminering.
Desuden bruges bacitracin i forskningslaboratorier til at studere bakteriel modtagelighed over for antibiotika og bestemme de minimale hæmmende koncentrationer (MIC) af bakterier. Det er et vigtigt værktøj til at evaluere effektiviteten af antimikrobielle midler og studere antibiotikaresistensmekanismer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bacitracin
CAS 1405-87-4
Mængde 5 g
Molekylær formel C66H103N17O16S