Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bacillus cereus Selective Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112464
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10301113
Brand: Thermo Scientific™ CM0617B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selectively isolate and enumerate Bacillus cereus from food samples with this selective and differential medium.
Selectively isolate and enumerate Bacillus cereus from food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus cereus Selective Agar Base (Dehydrated). Bacillus cereus Selective Agar Base meets the requirements for a medium that is sufficiently selective to be able to detect small numbers of Bacillus cereus cells and spores in the presence of large numbers of other food contaminants. The medium is also sufficiently diagnostic that colonies of Bacillus cereus are readily identified and confirmed by microscopic examination.
Bacillus cereus er en grampositiv, stavformet betahæmolytisk bakterie, der almindeligvis findes i jord og mad. Rollen af Bacillus cereus i madforgiftning, især fra indtagelse af forurenet ris, er nu veldokumenteret 1,2,3 . Organismen har også været impliceret i øjeninfektioner 4, 5 og en lang række andre tilstande, herunder abscesdannelse, meningitis, septikæmi og sårinfektion.
Bacillus cereus er anerkendt som et signifikant patogen i postoperative og posttraumatiske sår hos ortopædiske patienter 6 . Blandt dyrlæger er Bacillus cereus en kendt årsag til sygdom, især mastitis, hos moderfår og kvier 7 .
  • Differential : differentierer cereus fra andre arter af Bacillus baseret på deres modstand mod polymyxin, mangel på mannitolfermentering og tilstedeværelsen af lecithinase.
  • Selektiv : hæmmer væksten af gram-negative bakterier såsom Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa på grund af tilsætning af polymixin B-tilskud.
Bacillus cereus Selective Agar er baseret på det meget specifikke diagnostiske og selektive PEMBA-medium, udviklet af Holbrook og Anderson 1 til isolering og optælling af Bacillus cereus i fødevarer. Det opfylder kravene til et medium, der er tilstrækkeligt selektivt til at kunne påvise et lille antal Bacillus cereus -celler og sporer i nærværelse af et stort antal andre fødevareforurenende stoffer. Mediet er også tilstrækkeligt diagnostisk til, at kolonier af Bacillus cereus let kan identificeres og bekræftes ved mikroskopisk undersøgelse.
Mediets primære diagnostiske træk er det koloniale udseende, udfældning af hydrolyseret lecithin og Bacillus cereus manglende evne til at udnytte mannitol. De typiske kolonier af Bacillus cereus er skabt, omkring 5 mm i diameter og har en karakteristisk turkis til påfugleblå farve omgivet af et godt æggeblomme bundfald af samme farve. Disse egenskaber adskiller Bacillus cereus fra andre Bacillus spp. undtagen Bacillus thuringiensis .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bacillus Cereus selektiv agarbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,2L medium