Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bacillus cereus selektiv agarbase (dehydreret)
Artikelnummer. 10301113
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10301113 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10301113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0617B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 DKK
    227.48 DKK / 500g
    Spare 1462.52 DKK
    86% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Selektivt isoler og opnumre Bacillus cereus fra fødevareprøver med dette selektive og differentierede medium.
Selektivt isoler og opg. Bacillus cereus fra fødevareprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus cereus Selective Agar Base (Dehydrateret). Bacillus cereus Selective Agar Base opfylder kravene til et medium, der er tilstrækkeligt selektivt til at kunne påvise små antal Bacillus cereus-celler og sporer i nærvær af store mængder andre fødevareforurenende stoffer. Mediet er også tilstrækkeligt diagnosticert, så kolonier af Bacillus cereus let kan identificeres og bekræftes ved mikroskopisk undersøgelse.
Bacillus cereus er en grampositiv, stavformet betahæmolytisk bakterie, der almindeligvis findes i jord og mad. Rollen af Bacillus cereus i madforgiftning, især fra indtagelse af forurenet ris, er nu veldokumenteret 1,2,3 . Organismen har også været impliceret i øjeninfektioner 4, 5 og en lang række andre tilstande, herunder abscesdannelse, meningitis, septikæmi og sårinfektion.
Bacillus cereus er anerkendt som et signifikant patogen i postoperative og posttraumatiske sår hos ortopædiske patienter 6 . Blandt dyrlæger er Bacillus cereus en kendt årsag til sygdom, især mastitis, hos moderfår og kvier 7 .
  • Differential : differentierer cereus fra andre arter af Bacillus baseret på deres modstand mod polymyxin, mangel på mannitolfermentering og tilstedeværelsen af lecithinase.
  • Selektiv : hæmmer væksten af gram-negative bakterier såsom Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa på grund af tilsætning af polymixin B-tilskud.
Bacillus cereus Selective Agar er baseret på det meget specifikke diagnostiske og selektive PEMBA-medium, udviklet af Holbrook og Anderson 1 til isolering og optælling af Bacillus cereus i fødevarer. Det opfylder kravene til et medium, der er tilstrækkeligt selektivt til at kunne påvise et lille antal Bacillus cereus -celler og sporer i nærværelse af et stort antal andre fødevareforurenende stoffer. Mediet er også tilstrækkeligt diagnostisk til, at kolonier af Bacillus cereus let kan identificeres og bekræftes ved mikroskopisk undersøgelse.
Mediets primære diagnostiske træk er det koloniale udseende, udfældning af hydrolyseret lecithin og Bacillus cereus manglende evne til at udnytte mannitol. De typiske kolonier af Bacillus cereus er skabt, omkring 5 mm i diameter og har en karakteristisk turkis til påfugleblå farve omgivet af et godt æggeblomme bundfald af samme farve. Disse egenskaber adskiller Bacillus cereus fra andre Bacillus spp. undtagen Bacillus thuringiensis .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bacillus Cereus selektiv agarbase
Form Pulver
Produkttype Selektivt medium
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,2L medium