Få mere at vide
Hartmann Bacillol™ Zero Tissues
Artikelnummer. 30048900
Skift visning
Emballagemængde:
Flow-Pack, 100 servietter
Flow-pack, 80 XL servietter
Dimensioner (L x B):
20 x 17 cm (7,9 x 6,7 tommer)
20 x 30 cm (7,9 x 11,8 tommer)
Størrelse:
Standard
X-Large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde Dimensioner (L x B) Størrelse
30048900 Flow-Pack, 100 servietter 20 x 17 cm (7,9 x 6,7 tommer) Standard
30058117 Flow-pack, 80 XL servietter 20 x 30 cm (7,9 x 11,8 tommer) X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30048900 Leverandør Hartmann Leverandørnr. 981935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    589.49 DKK / Pakke med 6
    Spare 85.51 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Zero Tissues renser og desinficerer servietter baseret på organiske syrer Bacillol™ og er meget effektive og skånsomme mod materialer.
  • Færdige hurtige desinfektionsvådservietter lavet af 100% plastikfrit materiale
  • Virucial på 2 minutter
  • Fri for alkoholer, kvartære ammoniumforbindelser, peroxider, parfumer og farvestoffer
  • >98,5% af ingredienserne er af økologisk oprindelse
  • Patenteret formulering - organisk syrekompleks
  • Ingen mærkning af farlige stoffer
  • Meget god materialekompatibilitet
  • Bæredygtigt, højkvalitets, ikke-vævet servietmateriale
  • BPR-testet
  • Fremragende, synlig vådning af overflader
  • Kan bruges uden handsker
  • Gode rengøringsegenskaber
  • Praktisk foldesystem for sikker og nem fjernelse af de enkelte servietter fra den genforseglbare flow-pack
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsserviet
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 6,7''
Bredde (metrisk) 17 cm
Materiale Ikke-vævet stof
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 20 x 17 cm (7,9 x 6,7 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion
Emballagemængde Flow-Pack, 100 servietter
Ply 1-ply
Størrelse Standard