Få mere at vide
Baccatine III, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10367421 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 10367421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329380050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baccatine III
Navn note 95%
CAS 27548-93-2
Smeltepunkt 229.0°C to 234.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C31H38O11
Brydningsindeks 1.5455 to 1.5475
MDL nummer MFCD00153921
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dmso,ethanol
InChI nøgle OVMSOCFBDVBLFW-VHLOTGQHSA-N
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H]3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C
IUPAC navn (1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9,15-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 586.63
PubChem CID 71816153
Formel vægt 586.6
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid