missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Baccatin VI, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baccatin VI |
| CAS | 57672-79-4 |
| Molekylær formel | C37 H46 O14 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-4,5,6,9,11,12,12b-heptol, 2a,3,4,4a,5,6,9,10,12,12a-decahydro-4a,8,13,13-tetramethyl-, 4,5,6,9,12b-pentaacetate 12-benzoate, (2aR,4S,4aS,5R,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-4,5,6,9,11,12,12b-heptol, 2a,3,4,4a,5,6,9,10,12,12a-decahydro-4a,8,13,13-tetramethyl-, 4,5,6,9,12b-pentaacetate 12-benzoate, [2aR-(2aα,4β,4aβ,5α,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, Baccatin VI |
| InChI formel | InChI=1S/C37H46O14/c1-18-25(46-19(2)38)16-37(44)32(50-33(43)24-13-11-10-12-14-24)30-35(9,26(47-20(3)39)15-27-36(30,17-45-27)51-23(6)42)31(49-22(5)41)29(48-21(4)40)28(18)34(37,7)8/h10-14,25-27,29-32,44H,15-17H2,1-9H3/t25-,26-,27+,29+,30-,31-,32-,35+,36-,37+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]4[C@@](C)([C@H](C[C@H]5OC[C@@]45OC(=O)C)OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C |
| IUPAC navn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,11R,12R,15S)-4,9,11,12,15-pentaacetyloxy-1-hydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 714.75 |
| Formel vægt | 714.2888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?