missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bacampicillin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Bacampicillin hydrochloride is a penicillin antibiotic, is a prodrug of ampicillin with improved oral bioavailability.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bacampicillin hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 37661-08-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H28ClN3O7S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (249.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)OC(OC(OCC)=O)C.[H]Cl |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?