Få mere at vide
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ N-hans TOPO™ Kloningssæt
Beskrivelse
Bac-to-Bac™ Baculovirusekspression er en effektiv metode til fremstilling af baculovirus til proteinekspression på højt niveau i insektceller. Den er afhængig af generering af rekombinant virus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. Ny: pFastBacTOPO™ vektorer!
Pålidelig og hurtig proteinekspression
The Bac-to-Bac™ Baculovirus-ekspressionssystem er hurtigere og nemmere end traditionel baculovirus-ekspression, og det opretholder høje niveauer af proteinekspression. Den er baseret på stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System er højt anset i akademisk litteratur. Mindst 80 citater hvert år siden 2000!
Traditionelle baculovirussystemer kræver oprensning og amplifikation af en initial lavtiter viral supernatant. Dette kræver en tidskrævende plakanalyse. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektor rekombinerer imidlertid med moderbacmidet i DH10Bac™ E. coli-kompetente celler til at danne et ekspressionsbacmid. Transficer bacmidet ind i insektceller for hurtig produktion af en høj titer af rene rekombinante baculoviruspartikler i den allerførste transfektion. Du sparer ugers kostbar tid. Saml en ren P2 baculovirus-stam på dag 10 uden nødvendigheden af kedelige plaques-assay (se figur 1)
Højt udtryk, nem afskærmning
pFastBac™ bruger den stærke polyhedrin-promotor til at generere høje niveauer af ekspression i en række insektcellelinjer såsom Sf9, Sf21 og High Five™ celler.
Nye tilføjelser:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer er nu tilgængelige som pFastBacTOPO™ også vektorer. pFastBacTOPO™ vektorer er Blunt™ TOPO™ vektorer og leveres med Mach1™ -T1R E. coli til nem kloning og pFastBac GOI-⁄udbredelse. De nye vektorer giver dig mulighed for at:
Amplificere dit gen af interesse (GOI) med et PCR-enzym af højeste troværdighed som f.eks Accuprime™ Pfx SuperMix.
TOPO™ klon det stumpende PCR-produkt ind i den nye vektor på kun 5 minutter!
Visualiser kolonier 8 timer efter udpladning på ampicillin-selektive plader, fordi Mach1™ -T1R E. coli celler har en hurtigere fordoblingstid sammenlignet med andre standard kloningsstammer.
Med Bac-to-Bac™ N-hans TOPO™ klonings- eller ekspressionskit, kan du producere et N-terminalt His-fusionsprotein med et TEV-spaltningssted for at rense med nikkelchelaterende harpiks (Invitrogen ’s ProBond™ Purification System) og generere et naturligt protein ved hjælp af Invitrogens ’populære AcTEV™ Protease.
De nye vektorer kombinerer TOPO™ kloningsteknologi med de højt respekterede Bac-to-Bac™ baculovirus ekspressionsfunktioner for at muliggøre nem kloning og proteinekspression på højt niveau.
De pFastBacTOPO™ vektorer tilbydes som klonings- og ekspressionssæt.
Pålidelig og hurtig proteinekspression
The Bac-to-Bac™ Baculovirus-ekspressionssystem er hurtigere og nemmere end traditionel baculovirus-ekspression, og det opretholder høje niveauer af proteinekspression. Den er baseret på stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System er højt anset i akademisk litteratur. Mindst 80 citater hvert år siden 2000!
Traditionelle baculovirussystemer kræver oprensning og amplifikation af en initial lavtiter viral supernatant. Dette kræver en tidskrævende plakanalyse. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektor rekombinerer imidlertid med moderbacmidet i DH10Bac™ E. coli-kompetente celler til at danne et ekspressionsbacmid. Transficer bacmidet ind i insektceller for hurtig produktion af en høj titer af rene rekombinante baculoviruspartikler i den allerførste transfektion. Du sparer ugers kostbar tid. Saml en ren P2 baculovirus-stam på dag 10 uden nødvendigheden af kedelige plaques-assay (se figur 1)
Højt udtryk, nem afskærmning
pFastBac™ bruger den stærke polyhedrin-promotor til at generere høje niveauer af ekspression i en række insektcellelinjer såsom Sf9, Sf21 og High Five™ celler.
Nye tilføjelser:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer er nu tilgængelige som pFastBacTOPO™ også vektorer. pFastBacTOPO™ vektorer er Blunt™ TOPO™ vektorer og leveres med Mach1™ -T1R E. coli til nem kloning og pFastBac GOI-⁄udbredelse. De nye vektorer giver dig mulighed for at:
De nye vektorer kombinerer TOPO™ kloningsteknologi med de højt respekterede Bac-to-Bac™ baculovirus ekspressionsfunktioner for at muliggøre nem kloning og proteinekspression på højt niveau.
De pFastBacTOPO™ vektorer tilbydes som klonings- og ekspressionssæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) |
| Cellelinje | Høj Five™ , Sf21, Sf9 |
| Celletype | Kompetent celle |
| Kloningsmetode | Stump TOPO |
| Indhold og opbevaring | Kitindhold til Bac-to-Bac™ N-hans TOPO™ kloningssæt (Se manualen for detaljer) • Vektorsæt til 20 topo-kloningsreaktioner: o ⁄pFastBac NT-TOPO™ Vektor indeholdende N-terminalen His-Tag og TEV-spaltningssted. o ⁄pFastBac NT-Gus kontrolplasmid (kontrolekspressionsvektor) o Andre medfølgende reagenser: 10x PCR, dNTP Mix, Saltopløsning, Sterilt Vand, Kontrol PCR skabelon, Polyhedrin Forward Primer, SV40 pA Reverse Primer • Kit indeholdende kompetente celler (20 reaktioner): o En Shot™ Mach1-T1R Kemisk Kompetent E. coli Vector kit: opbevares ved -20 °C One Shot™ Mach1-T1R kemisk kompetent E. coli: opbevares ved -80 °C |
| Udtryksmekanisme | Insektcelleekspression |
| Udtrykssystem | Baculovirus |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression, viral vaccineproduktion |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produktlinje | Bac-to-Bac , TOPO |
| Vis mere |