Få mere at vide
Gibco™ Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Udskilte udtrykssystem
Artikelnummer. 10778585
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10778585 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10778585 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A11339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26900.00 DKK
    23134.00 DKK / 20 reaktioner
    Spare 3766.00 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Udskilte udtrykssystem
Bac-to-Bac™ Baculovirusekspression er en effektiv metode til fremstilling af baculovirus til proteinekspression på højt niveau i insektceller. Den er afhængig af generering af rekombinant virus ved stedspecifik transposition i E. coli (DH10Bac™ ) snarere end homolog rekombination i insektceller. Den nye pFastBac™ HBM TOPO™ vektor muliggør secerneret proteinekspression, fordi den har honningbien melittin (HBM ) sekretionssignal. Den nye vektor bør overvejes kraftigt til ekspression af glycoproteiner. Glycoproteiner kan ikke glycosyleres i fravær af noget sekretionssignal. I modsætning til glycoproteiner udskilt fra pattedyrceller kan glycoproteiner udskilt fra baculovirus let deglycosyleres in vitro. Dette er en meget vigtig funktion for at krystallisere proteiner!
De pFastBac™ HBM TOPO™ vektor har også en C-terminal His-Tag med et TEV-spaltningssignal for at muliggøre nem oprensning af histidinfusionsproteiner på nikkelchelaterende harpikser (ProBond™ Purification System) og native proteiner ved hjælp af AcTev™ protease.
Vektoren bruger den stærke polyhedrinpromotor til at generere høje ekspressionsniveauer i en række insektcellelinjer såsom Sf9, Mimic™ Sf9, Sf21 og High Five™ celler i Sf-900 II& Sf-900™ III medier fra Gibco .
Traditionelle baculovirussystemer kræver oprensning og amplifikation af en initial lavtiter viral supernatant. Dette kræver en tidskrævende plakanalyse. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektorer rekombinerer imidlertid med moderbacmidet i DH10Bac™ E. coli-kompetente celler til at danne et ekspressionsbacmid. Transficer bacmidet ind i insektceller for hurtig produktion af en høj titer af rene rekombinante baculoviruspartikler i den allerførste transfektion. Du sparer ugers kostbar tid. Saml en ren P2-baculovirus-stam på dag 10 uden behov for kedelige plaques-assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Pichia Protein Expression System
Kloningsmetode Stump TOPO™
Protein tag Hans tag (6x)
Mængde 20 reaktioner
Indhold og opbevaring Bac-to-Bac HBM TOPO Udskilte udtrykssystem:
• Vektorsæt til 20 TOPO kloningsreaktioner, opbevares ved -20 °C pFastBac/HBM-TOPO vektor indeholdende C-terminal TEV-spaltningssted
   –og His-tag
   – pFastBac 1-Gus kontrolplasmid (kontrolekspressionsvektor)
   – Andre kit-reagenser: 10X PCR, dNTP mix, Saltopløsning, sterilt vand, kontrol PCR skabelon, polyhedrin fremad primer, SV40 pA reverse primer
• One Shot Mach1-T1R kemisk kompetent E. coli til 20 reaktioner (20 x 50μ L), opbevares ved -°80 C
• MAX Efficiency DH10Bac Kompetent E. coli til 20 reaktioner (4 sæt med 5 x 0,1 ml hver), opbevares ved -°80 C
• ExpiFectamine Sf Transfektionsreagens (1 mL), opbevares ved 4 C, °må ikke fryses
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Udtrykssystem Baculovirus
Produktlinje Bac-to-Bac, TOPO
Promotor Polyhedrin