Få mere at vide
Gibco™ Bac-to-Bac™ C-hans TOPO™ Udtrykssystem
Beskrivelse
Bac-to-Bac™ Baculovirusekspression er en effektiv metode til fremstilling af baculovirus til proteinekspression på højt niveau i insektceller. Den er afhængig af generering af rekombinant virus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. Ny: pFastBacTOPO™ vektorer!
Pålidelig og hurtig proteinekspression
The Bac-to-Bac™ Baculovirus-ekspressionssystem er hurtigere og nemmere end traditionel baculovirus-ekspression, og det opretholder høje niveauer af proteinekspression. Bac-to-Bac™ er afhængig af generering af rekombinant baculovirus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System er højt anset i akademisk litteratur. Cirka 100 citater hvert år siden 2000!
Traditionelle baculovirussystemer kræver oprensning og amplifikation af en initial lavtiter viral supernatant. Dette kræver en tidskrævende plakanalyse. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektor rekombinerer imidlertid med moderbacmidet i DH10Bac™ E. coli-kompetente celler til at danne et ekspressionsbacmid. Transficer bacmidet ind i insektceller for hurtig produktion af en høj titer af rene rekombinante baculoviruspartikler i den allerførste transfektion. Du sparer ugers kostbar tid. Saml en ren P2 baculovirus-stam på dag 10 uden nødvendigheden af kedelige plaques-assay (se figur 1)
Højt udtryk, nem afskærmning
pFastBac™ bruger den stærke polyhedrin-promotor til at generere høje niveauer af ekspression i en række insektcellelinjer såsom Sf9, Sf21 og High Five™ celler.
Nye tilføjelser:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer er nu tilgængelige som pFastBacTOPO™ også vektorer. pFastBacTOPO™ vektorer er Blunt™ TOPO™ vektorer og leveres med Mach1™ -T1R E. coli til nem kloning og pFastBac GOI-⁄udbredelse. De nye vektorer giver dig mulighed for at:
Amplificere dit gen af interesse (GOI) med et PCR-enzym af højeste troværdighed som f.eks Accuprime™ Pfx SuperMix.
TOPO™ klon det stumpende PCR-produkt ind i den nye vektor på kun 5 minutter!
Visualiser kolonier 8 timer efter udpladning på ampicillin-selektive plader, fordi Mach1™ -T1R E. coli celler har en hurtigere fordoblingstid sammenlignet med andre standard kloningsstammer.
Med Bac-to-Bac™ C-Hans TOPO™ klonings- eller ekspressionskit, kan du producere et C-terminalt His-fusionsprotein med et TEV-spaltningssted for at rense med nikkelchelaterende harpikser (Invitrogen s’ ProBond™ Purification System) og generere et naturligt protein ved hjælp af Invitrogens ’populære AcTEV™ Protease. Dette er Invitrogens ’eneste vektor, der indeholder et C-terminalt TEV-spaltningssted!
De nye vektorer kombinerer TOPO™ kloningsteknologi med de højt respekterede Bac-to-Bac™ baculovirus ekspressionsfunktioner for at muliggøre nem kloning og proteinekspression på højt niveau.
De pFastBacTOPO™ vektorer tilbydes som klonings- og ekspressionssæt.
Pålidelig og hurtig proteinekspression
The Bac-to-Bac™ Baculovirus-ekspressionssystem er hurtigere og nemmere end traditionel baculovirus-ekspression, og det opretholder høje niveauer af proteinekspression. Bac-to-Bac™ er afhængig af generering af rekombinant baculovirus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System er højt anset i akademisk litteratur. Cirka 100 citater hvert år siden 2000!
Traditionelle baculovirussystemer kræver oprensning og amplifikation af en initial lavtiter viral supernatant. Dette kræver en tidskrævende plakanalyse. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektor rekombinerer imidlertid med moderbacmidet i DH10Bac™ E. coli-kompetente celler til at danne et ekspressionsbacmid. Transficer bacmidet ind i insektceller for hurtig produktion af en høj titer af rene rekombinante baculoviruspartikler i den allerførste transfektion. Du sparer ugers kostbar tid. Saml en ren P2 baculovirus-stam på dag 10 uden nødvendigheden af kedelige plaques-assay (se figur 1)
Højt udtryk, nem afskærmning
pFastBac™ bruger den stærke polyhedrin-promotor til at generere høje niveauer af ekspression i en række insektcellelinjer såsom Sf9, Sf21 og High Five™ celler.
Nye tilføjelser:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer er nu tilgængelige som pFastBacTOPO™ også vektorer. pFastBacTOPO™ vektorer er Blunt™ TOPO™ vektorer og leveres med Mach1™ -T1R E. coli til nem kloning og pFastBac GOI-⁄udbredelse. De nye vektorer giver dig mulighed for at:
De nye vektorer kombinerer TOPO™ kloningsteknologi med de højt respekterede Bac-to-Bac™ baculovirus ekspressionsfunktioner for at muliggøre nem kloning og proteinekspression på højt niveau.
De pFastBacTOPO™ vektorer tilbydes som klonings- og ekspressionssæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Expression System |
| Kloningsmetode | Stump TOPO™ |
| Protein tag | His-Tag (6x) |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Indhold og opbevaring | Bac-to-Bac C-Hans TOPO Udtrykssæt: • Vektorsæt til 20 TOPO kloningsreaktioner, opbevares ved -20 °C –pFastBac/CT-TOPO vektor indeholdende den C-terminale TEV spaltning sit og His-tag – pFastBac 1-Gus kontrolplasmid (kontrolekspressionsvektor) – Andre kit-reagenser: 10X PCR, dNTP mix, Saltopløsning, sterilt vand, kontrol PCR skabelon, polyhedrin fremad primer, SV40 pA reverse primer • One Shot Mach1-T1R kemisk kompetent E. coli til 20 reaktioner (20 x 50μ L), opbevares ved -°80 •C MAX Efficiency DH10Bac Kompetent E. coli til 20 reaktioner (4 sæt med 5 x 0,1 ml hver), opbevares ved -80 °C • ExpiFectamine Sf Transfektionsreagens (1 mL), opbevares ved 4 C, °må ikke fryses |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) |
| Format | Væske |
| Udtryksmekanisme | Cellebaseret ekspression |
| Udtrykssystem | Baculovirus |
| Produktlinje | Bac-to-Bac, TOPO |
| Vis mere |