Få mere at vide
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ C-Hans TOPO™ Kloningssæt
Artikelnummer. 10014014
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10014014 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10014014 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A11098
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bac-to-Bac™ C-Hans TOPO™ Kloningssæt
Bac-to-Bac™ Baculovirusekspression er en effektiv metode til fremstilling af baculovirus til proteinekspression på højt niveau i insektceller. Den er afhængig af generering af rekombinant virus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. Ny: pFastBacTOPO™ vektorer!
Pålidelig og hurtig proteinekspression
The Bac-to-Bac™ Baculovirus-ekspressionssystem er hurtigere og nemmere end traditionel baculovirus-ekspression, og det opretholder høje niveauer af proteinekspression. Bac-to-Bac™ er afhængig af generering af rekombinant baculovirus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System er højt anset i akademisk litteratur. Cirka 100 citater hvert år siden 2000!
Traditionelle baculovirussystemer kræver oprensning og amplifikation af en initial lavtiter viral supernatant. Dette kræver en tidskrævende plakanalyse. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektor rekombinerer imidlertid med moderbacmidet i DH10Bac™ E. coli-kompetente celler til at danne et ekspressionsbacmid. Transficer bacmidet ind i insektceller for hurtig produktion af en høj titer af rene rekombinante baculoviruspartikler i den allerførste transfektion. Du sparer ugers kostbar tid. Saml en ren P2 baculovirus-stam på dag 10 uden nødvendigheden af kedelige plaques-assay (se figur 1)
Højt udtryk, nem afskærmning
pFastBac™ bruger den stærke polyhedrin-promotor til at generere høje niveauer af ekspression i en række insektcellelinjer såsom Sf9, Sf21 og High Five™ celler.
Nye tilføjelser:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer er nu tilgængelige som pFastBacTOPO™ også vektorer. pFastBacTOPO™ vektorer er Blunt™ TOPO™ vektorer og leveres med Mach1™ -T1R E. coli til nem kloning og pFastBac GOI-⁄udbredelse. De nye vektorer giver dig mulighed for at:
  • Amplificere dit gen af interesse (GOI) med et PCR-enzym af højeste troværdighed som f.eks Accuprime™ Pfx SuperMix.
  • TOPO™ klon det stumpende PCR-produkt ind i den nye vektor på kun 5 minutter!
  • Visualiser kolonier 8 timer efter udpladning på ampicillin-selektive plader, fordi Mach1™ -T1R E. coli celler har en hurtigere fordoblingstid sammenlignet med andre standard kloningsstammer.
  • Med Bac-to-Bac™ C-Hans TOPO™ klonings- eller ekspressionskit, kan du producere et C-terminalt His-fusionsprotein med et TEV-spaltningssted for at rense med nikkelchelaterende harpikser (Invitrogen s’ ProBond™ Purification System) og generere et naturligt protein ved hjælp af Invitrogens ’populære AcTEV™ Protease. Dette er Invitrogens ’eneste vektor, der indeholder et C-terminalt TEV-spaltningssted!
    De nye vektorer kombinerer TOPO™ kloningsteknologi med de højt respekterede Bac-to-Bac™ baculovirus ekspressionsfunktioner for at muliggøre nem kloning og proteinekspression på højt niveau.
    De pFastBacTOPO™ vektorer tilbydes som klonings- og ekspressionssæt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)
    Cellelinje Høj Five™ , Sf21, Sf9
    Celletype Insektcelle
    Kloningsmetode Stump TOPO
    Indhold og opbevaring Kitindhold til Bac-to-Bac™ C-Hans TOPO™ kloningssæt (Se manualen for detaljer)
    • Vektorsæt til 20 topo-kloningsreaktioner:
    o ⁄pFastBac CT-TOPO™ Vektor indeholdende den C-terminale TEV-spaltning sidder og His-Tag .
    o ⁄pFastBac CT-Gus kontrolplasmid (kontrolekspressionsvektor)
    o Andre medfølgende reagenser: 10x PCR, dNTP Mix, Saltopløsning, Sterilt Vand, Kontrol PCR skabelon, Polyhedrin Forward Primer, SV40 pA Reverse Primer
    • Kit indeholdende kompetente celler (20 reaktioner):
    o En Shot™ Mach1-T1R Kemisk Kompetent E. coli
    Vector kit: opbevares ved -20 °C
    One Shot™ Mach1-T1R kemisk kompetent E. coli: opbevares ved -80 °C
    Udtryksmekanisme Insektcelleekspression
    Udtrykssystem Baculovirus
    Til brug med (applikation) Proteinekspression, viral vaccineproduktion
    Antal reaktioner 20 reaktioner
    Produktlinje Bac-to-Bac , TOPO
    Produkttype Kloningssæt
    Promotor Polyhedrin
    Protein tag Hans tag (6x)
    Mængde 20 reaktioner
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Ampicillin, Gentamicin
    Vektor pFastBac/CT-TOPO