Få mere at vide
Motic™ BA410E Mikroskop
Artikelnummer. 15465282
Skift visning
Hovedstil:
Kikker
Trinokulær
Belysningstype:
Koehler Quartz Halogen 12V/100W
Koehler Quartz Halogen 12V/50w
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hovedstil Belysningstype Pakningsstørrelse
15465282 Trinokulær Koehler Quartz Halogen 12V/100W Hver
15445282 Kikker Koehler Quartz Halogen 12V/50w Hver
15455282 Kikker Koehler Quartz Halogen 12V/100W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465282 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100100403071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33825.00 DKK
    30376.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 3448.42 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Designet til flere discipliner, herunder uddannelsesmæssige, kliniske og forskningsapplikationer. Motic™ BA410E mikroskop tilbyder professionel kvalitet med et komplet udvalg af tilbehør.
  • Uendelighed CCIS™ optik.
  • Observationsrør Siedentopf type, fotorør 30° , FN 22
  • Interpupillær afstand 48-75mm.
  • Okularer: N-WF med højt øjenpunkt 10x/22mm med dioptrijustering på begge okularer.
  • Omvendt seksdobbelt næsestykke.
  • Mål CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil.
  • Lavpositions koaksial, rackløs mekanisk plade med keramisk indsats (højrehåndsbetjening).
  • Achromat swing-out kondensator, NA 0,90/0,13, med irismembran.
  • Koehler belysning kvarts halogen 12V/50W eller 12V/100W med eksternt lampehus og intensitetskontrol.
  • Auto-sluk og lyshukommelsesfunktion ved ændring af forstørrelsen.
  • Universal strømforsyning, 100-240V (CE).
  • Inkluderer: 45 mm blåt filter, immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, vinylstøvdæksel, armlæn, reservesikring.
  • Valgfrit tilgængelig: fase-kontrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, polarisering, plan fluar objektiver, epi-fluorescens, multi-head view system.
Tekniske data
Kondensator type Achromat swing-out kondensator NA 0,90/0,13 med irismembran.
Okular High Eyepoint N-WF 10x/22 mm med dioptrijustering på begge okularer
Hovedstil Trinokulær
Belysningstype Koehler Quartz Halogen 12V/100W
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40XS, 100XS (olie)
Måltyper CCIS EC-H Plan
Produkttype Trinokulært mikroskop
Inkluderer 45 mm (OD) blåt filter, immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, vinylstøvdæksel, armlæn, reservesikring
Næsestykke Omvendt seksdobbelt næsestykke.
Elektriske krav 100/240 V (CE)