Få mere at vide
Motic™ BA310E trinokulært mikroskop
Artikelnummer. 13253769
Skift visning
Forstørrelseskraft:
40X, 100X, 400X, 1000X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
13253769 40X, 100X, 400X, 1000X Hver
1 options
Artikelnummer. 13253769 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100100402443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12960.00 DKK
    11634.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 1325.47 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fuld Koehler konfiguration giver maksimal belysningskvalitet til selv de mest krævende prøver. Motic™ BA310E trinokulært mikroskop kan forbedres med yderligere kontrastmetoder som fasekontrast, polarisering og mørkefelt og diskussions-/undervisningsenheder for at sikre, at denne model vil tilbyde langsigtet funktionalitet til alle brugerniveauer.
  • 30° skråtstillet trinokulært hoved med 360° Drejelige okularrør for komfortabel visning mens du sidder
  • Interpupillær afstandsjustering fra 48 til 75 mm
  • Widefield okularer N-WF10X/20mm med dioptrijustering på begge okularer
  • Omvendt femdobbelt næsestykke med klikstop for præcise forstørrelsesændringer
  • CCIS™ EC Plan 4X, 10X, 20X (valgfrit), 40X, 60X (valgfrit) og 100X-Oil
  • Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med minimum 2 mikron trin med spændingsjustering
  • Lodret vandringsområde 25 mm
  • Stort 180 X 170 mm rackløst trin med lav-position koaksial kontrol
  • Køreområde 80 X 55 mm
  • Fokuserbar og centrerbar Abbe kondensator NA 0,90/1,25 med irisblænde og skyderåbning
  • Samlerlinsesamling med påskruet filterholder
  • Indbygget transmitteret 6V/30W Halogen Koehler belysning eller 3W LED Koehler belysning (6000K og 4500K)
Tekniske data
Kondensator type Fokuserbar Abbe kondensator N.A. 0,90/1,25 med irisblænde og slot
Okular N-WF 10X/20 mm
Hovedstil Seidentopf kikkert, 30° skrå, 360° roterende, 360° drejer
Belysningstype Halogen
Forstørrelseskraft 40X, 100X, 400X, 1000X
Model- BA310E
Måltyper CCIS Plan Achromatic
Produkttype Opretstående mikroskop
Synsfelt 20 mm
Til brug med (applikation) Biologisk mikroskop
Inkluderer 45 mm blåt filter, immersionsolie (5 ml), strømkabel, unbrakos sekskantnøgle, tommelskrue, vinylstøvdæksel
Næsestykke omvendt femdobbelt
garanti 2 år elektrisk, 5 år optiske og mekaniske dele
Dimensioner (L x B x H) 400 x 220 x 400 mm
Elektriske krav 100/240 V (CE)
Mængde 1 hver