Få mere at vide
Motic™ BA310 LED mikroskop
Description
- Kikkertrør, Siedentopf type, 30° synsvinkel, 360° drejelig, rør 360° drejelig
- Widefield brilleokularer N-WF10X / 20mm med dioptrijustering på begge okularer, inkl. øjenstykker
- 5-fold næsestykke, rettet bagud
- CCIS™ plan achromat mål EC PL 4X, 10X, 40X (fjeder), 100X (fjeder / olie)
- Koaksialt groft og fint drev, groft drev justerbart
- Indbygget mekanisk trin med koaksial drev (højrebetjening)
- Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensator med irismembran og glideåbning
- Justerbar LED-belysning 3W, ifølge Köhler
- Strømforsyning 100-240V, VDE stik (CE)
- Immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, manuel fastgørelsesskrue, støvdæksel
Specifications
Specifications
| Kondensator type | Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensator med irismembran og glideåbning |
| Okular | Widefield Eyeglass N-WF10X / 20 mm med dioptrijustering på begge okularer, inkl. øjenstykker |
| Hovedstil | Seidentopf Trinocular, 30° synsvinkel, 360° roterende, Tube 360° drejelig (stråledeling 100: 0/20: 80) |
| Belysningstype | LED |
| Forstørrelseskraft | 4X, 10X, 40X (fjeder), 100X (fjeder/olie) |
| Måltyper | CCIS Plan Achromatic |
| Produkttype | LED trinokulært mikroskop |
| Inkluderer | Immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, manuel fastgørelsesskrue, støvdæksel |
| Næsestykke | 5-fold næsestykke, rettet bagud |
| Elektriske krav | 100/240 V, VDE-stik (CE) |