Få mere at vide
Motic™ BA310 LED mikroskop
Descrizione
- Kikkertrør, Siedentopf type, 30° synsvinkel, 360° drejelig, rør 360° drejelig
- Widefield brilleokularer N-WF10X / 20mm med dioptrijustering på begge okularer, inkl. øjenstykker
- 5-fold næsestykke, rettet bagud
- CCIS™ plan achromat mål EC PL 4X, 10X, 40X (fjeder), 100X (fjeder / olie)
- Koaksialt groft og fint drev, groft drev justerbart
- Indbygget mekanisk trin med koaksial drev (højrebetjening)
- Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensator med irismembran og glideåbning
- Justerbar LED-belysning 3W, ifølge Köhler
- Strømforsyning 100-240V, VDE stik (CE)
- Immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, manuel fastgørelsesskrue, støvdæksel
Specifica
Specifica
| Kondensator type | Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensator med irismembran og glideåbning |
| Okular | Widefield Eyeglass N-WF10X / 20 mm med dioptrijustering på begge okularer, inkl. øjenstykker |
| Hovedstil | Seidentopf kikkert, 30° tilbøjelig, 360° roterende, Tube 360° drejelig |
| Belysningstype | LED |
| Forstørrelseskraft | 4X, 10X, 40X (fjeder), 100X (fjeder/olie) |
| Måltyper | CCIS Plan Achromatic |
| Produkttype | LED kikkertmikroskop |
| Inkluderer | Immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, manuel fastgørelsesskrue, støvdæksel |
| Næsestykke | 5-fold næsestykke, rettet bagud |
| Elektriske krav | 100/240 V, VDE-stik (CE) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?