Få mere at vide
Motic™ BA310 LED mikroskop
Artikelnummer. 15723725
Skift visning
Produkttype:
LED digitalt kikkertmikroskop m/kamera
LED kikkertmikroskop
LED trinokulært mikroskop
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15723725 LED trinokulært mikroskop Hver
15725735 LED digitalt kikkertmikroskop m/kamera Hver
15795725 LED kikkertmikroskop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15723725 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100100401512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12425.00 DKK
    11199.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 1225.30 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ideelt mikroskop til miljø-, mad-, sundhedspleje (tandlæger, veterinær), forskning og undervisning (universitet, college) applikationer. Motic™ BA310 LED Mikroskop kan udstyres med tilbehør til fasekontrast, mørkt felt og polarisering.
  • Kikkertrør, Siedentopf type, 30° synsvinkel, 360° drejelig, rør 360° drejelig
  • Widefield brilleokularer N-WF10X / 20mm med dioptrijustering på begge okularer, inkl. øjenstykker
  • 5-fold næsestykke, rettet bagud
  • CCIS™ plan achromat mål EC PL 4X, 10X, 40X (fjeder), 100X (fjeder / olie)
  • Koaksialt groft og fint drev, groft drev justerbart
  • Indbygget mekanisk trin med koaksial drev (højrebetjening)
  • Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensator med irismembran og glideåbning
  • Justerbar LED-belysning 3W, ifølge Köhler
  • Strømforsyning 100-240V, VDE stik (CE)
  • Immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, manuel fastgørelsesskrue, støvdæksel
Tekniske data
Kondensator type Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensator med irismembran og glideåbning
Okular Widefield Eyeglass N-WF10X / 20 mm med dioptrijustering på begge okularer, inkl. øjenstykker
Hovedstil Seidentopf Trinocular, 30° synsvinkel, 360° roterende, Tube 360° drejelig (stråledeling 100: 0/20: 80)
Belysningstype LED
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40X (fjeder), 100X (fjeder/olie)
Måltyper CCIS Plan Achromatic
Produkttype LED trinokulært mikroskop
Inkluderer Immersionsolie (5mL), netledning, unbrakonøgle, manuel fastgørelsesskrue, støvdæksel
Næsestykke 5-fold næsestykke, rettet bagud
Elektriske krav 100/240 V, VDE-stik (CE)