Få mere at vide
Motic™ BA310POL Binokulært polarisationsmikroskop
Beskrivelse
- 30° skråtstillet kikkerthoved for behagelig visning, mens du sidder
- Interpupillær afstandsjustering mellem 55 til 75 mm
- Widefield højt øjepunkt, N-WF10X/20mm, dioptrijustering på begge okularer, gummiøjekop (parret), trådkors på det ene okular
- Mellemrør med roterbar analysator 360° og Bertrand-objektiv, der kan fokuseres
- Kvartskile, fuldλ og 1/4λ retardationsplader
- Omvendt firdobbelt næsestykke med klikstop for præcise forstørrelsesændringer, individuelt centreret med én referenceposition
- CCIS EC Plan Træningsfrie mål EC PL 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65-Spring, 60X/0,80-Spring
- Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med minimum 2 mikron trin med spændingsjustering
- Lodret vandringsområde 20 mm
- 360° cirkulært roterende trin med en diameter på 160 mm, låsbar position
- Fokuserbar og centrerbar Achromat swing-out kondensator NA 0,90/0,13, Belastningsfri
- Roterbar polarisator, fastgjort på kondensatorholderen
- Samlerlinsesamling med påskruet filterholder
- Koehler belysning quartz halogen 6V/30W med intensitetskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Achromat sving-ud kondensator N.A. 0,90/0,13 (strain-fri) med irismembran |
| Okular | Widefield High Eyepoint, N-WF10X/20 mm, diopterjustering på begge okularer, gummi-øjekop (parvis), korshår på ét okular |
| Belysningstype | Koehler Kvartshalogen med intensitetskontrol 6V/30w |
| Model- | BA310POL kikkert polarisationsmikroskop |
| Inkluderer | Kvartskile λ og 1/4λ forsinkelsesplader; Polariserende mekanisk fase; C-mount kameraadaptere: 0,5X, 0,65X, 1X; Fotoadapter, 2,5X fotookular, 4X fotookular |