Få mere at vide
Motic™ BA210E Trinocular Compound Mikroskop
Artikelnummer. 17157401
Skift visning
Hovedstil:
Trinokulær
Artikelnummer. Hovedstil
17157401 Trinokulær
1 options
Artikelnummer. 17157401 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100100403761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10085.00 DKK
    9081.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1003.76 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Brug dette mikroskop til både uddannelses- og undervisningsmiljøer. Motic™ BA210E Trinocular Compound Microscope er ideelt til en række biovidenskabelige og medicinske anvendelser.
  • Fremragende sfærisk aberrationskorrektion for væsentligt at forbedre feltfladen og opløsningen.
  • Overlegen farvegengivelse gennem nye flerlags coatede linser.
  • Betydeligt øgede arbejdsafstande og blyfri fremstillingsproces i henhold til RoHS-standard.
  • ELITE-modellens tilføjelse af et nyt stativløst scenekoncept uden fremtrædende gearstativ tillader en mere bekvem brug af x/y-bevægelsen.
  • Fuld frihed for belysningsmuligheder, den nye model giver mulighed for nem udskiftning af sin 6V/30W halogenpære med LED-moduler
  • Motic Infinity Optics (CCIS™ ) tillader et højere præstationsniveau inden for uddannelse og træning.
  • Kontrastmetoder som fasekontrast, polarisering og mørkt felt udføres nemt ved hjælp af valgfrit tilbehør.
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40XS, 100XS (olie)
Måltyper CCIS EF-plan
Næsestykke Omvendt firedobbelt roterende næsestykke.
Elektriske krav Universal strømforsyning 100/240 V (CE)
Kondensator type Fokuserbar Abbe kondensator NA 1,25 med irismembran og slids
Produkttype Trinokulært sammensat mikroskop
Hovedstil Trinokulær
Belysningstype Halogen med Intensity Control 6V/30w
Okular High Eyepoint N-WF 10x/20 mm med dioptrijustering på begge okularer