Få mere at vide
Motic™ BA210 LED digitalt kikkertmikroskop
Artikelnummer. 17143915
Skift visning
Måltyper:
CCIS EC Plan Achromatic, DIN
Artikelnummer. Måltyper
17143915 CCIS EC Plan Achromatic, DIN
1 options
Artikelnummer. 17143915 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100401200543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16605.00 DKK
    14967.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 1637.53 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Kikkertmikroskop til grundlæggende arbejde i biovidenskab i biologi og medicin.
  • Snit, udstrygninger og native gennemsigtige prøver vises af Plan Achromat-mål af høj kvalitet
  • Studerende og laboratorieteknikere drager fordel af den forudinstallerede opsætning af optik og 3 W LED-belysning
  • Klar til at starte
  • Et integreret 3MP kamera med en fuld Motic Images 3.0-softwaren er klar til dokumentation
  • Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med spændingsjustering
  • Finfokuspræcision: 2μ m
  • Fokuseringsslag: 20 mm
Tekniske data
Grundstil Mekanisk trin med indbygget lavposition koaksial trinkontrol og prøveholder (140 x 135 mm)
Kondensator type Fokuserbar Abbe kondensator NA 1,25 med slids til kontrastskydere
Dataoverførsel USB 2.0
Oversigt Øvre grænsestop forudindstillet, men justerbar, CMOS-sensor (1/2 tommer)
Design Type Kikkerthoved, Siedentopf type med indbygget digitalkamera
Diafragma Iris
Display Type Live visningstilstand igennem USB (2048 x 1536 pixels); LED 3W med intensitetskontrol
Okular Widefield N-WF10X/20 mm med dioptrijustering
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40X, 100XS (olie)
Måltyper CCIS EC Plan Achromatic, DIN
Opløsning 3MP
Inkluderer Støvdæksel, netledning, unbrakonøgle, Immersionsolie (5 mL), reservesikring, ledningsophæng, fingerskrue, kalibreringsslæde, USB kabel
Næsestykke Omvendt Quadruple
Optisk design Farvekorrigeret uendeligt optisk system (CCIS™ )
Strømforsyningsdetaljer 100 til 240 V (CE)
Softwaretype Motic Images Plus 3.0 til Windows, OSX og Linux
Dimensioner (L x B x H) 360 x 190 x 395 mm
Vægt (metrisk) 7.2 kg