Få mere at vide
A&D Weighing™ BA-125DTE Premium-niveau mikro/semi-mikro balance
GREENER_CHOICE
Product Code. 17877590
Click to view available options
:
BA-125DTE Premium-niveau mikro/semi-mikro balance; Certificeringer og overholdelse: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapacitet: 51 g/120 g; Automatiseringsgrænseflade: RS-232; Diameter (metrisk) ydre pande: 85 mm; Skærmtype: Farveberøringsskærm
Product Code. 17877590
Brand: A&D Weighing™ BA125DTE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BA- og BA-T-serien giver maksimal betjening, forbedret funktionalitet og et bredere udvalg af løsninger. Alle modeller leveres som standard med en ekstern ionisator for hurtig og nem eliminering af statisk elektricitet.
  • Multifunktionelle farveberøringsskærme til intuitiv betjening af avancerede funktioner
  • Automatisk og programmerbar åbning/lukning af brisepausedøre ved hjælp af berøringsfri IR-sensorer
  • Aftagelig breeze break-enhed med let at rengøre adskillelige glasruder for bedre rengøringsvenlighed
  • Ingen riller til skydedørene, så der ikke samler sig forurenende stoffer
  • Yderligere indre brisepause for 0,001 mg modeller for at øge stabiliteten
  • Ekstern ionisator til øjeblikkelig fjernelse af statisk elektricitet
  • Brugeradgangskontrol (UAC) med brugerrettighedsstyring og adgangskodelåsfunktioner
  • Historieoplysninger for log-in/log-out, betjening, følsomhedsjustering og støddetektering (ISD) Impact shock detection (ISD) giver feedback for at forhindre beskadigelse af vægtsensoren (patenteret)
  • Formuleringstilstand til hurtig, nøjagtig vejning af flere prøver, der skal blandes
  • HPLC-tilstand til fremstilling af bufferopløsninger til højtydende væskekromatografi
  • Daglig/periodisk balancekontrolstøtte
  • Smart rutinetjek (SRC) funktion
  • Nivelleringsassistent på skærmen
  • 'AD-Just' automatisk selvfølsomhedsjustering ved hjælp af intern vægt Intern repeterbarhedstest for hurtigt at vurdere ydeevnen under et givet miljø
  • Datahukommelsesfunktion
  • Valgbare responsegenskaber til handel med hurtigere vejehastighed for højere skærmstabilitet eller omvendt GLP/GMP/GCP/ISO-kompatibelt output for at opfylde dokumentationskravene
  • Universel Flexi Coms (UFC) for at tilpasse udskriftsindhold og layout
  • Brutto/Netto/Tara output Tælletilstand med funktionen Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI)
  • Procenttilstandsfunktion til målvejning eller kontrol af prøvevariation
  • Statistisk beregningsfunktion (SCF) for at lette analysen af målinger
  • Auto power ON og OFF funktioner Underhook til vejning af et magnetisk materiale samt måling af tæthed
Specifications
Automationsgrænseflade RS-232
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance CE, UKCA, GLP/GMP
Tilslutningstype RS-232C (D-Sub 9P), USB-A, USB-B (Mini B), Ethernet (TCP/IP), ekstern nøgleindgang (2)
Volumen 51 g/120 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01 mg/0.1 mg
Fugtighedsområde ≤85 % ved 5 °C til 40 °C
Inkluderer Display Cover, AC Adapter, 1,8 m USB Kabel, pincet til kalibreringsvægt, mikrospatula
Sprog Engelsk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk, spansk, portugisisk, russisk, koreansk, kinesisk, japansk
Nivellering Manual med nivelleringsassistent på skærmen
Linearitet ±0,2 mg
Materiale Aluminium, plast, glas
Gentagelighed 0.03 mg/0.1 mg
Stabiliseringstid 7 sek.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Analytical-vægt
garanti 3 år
Vejetilstande Vej, tæl, procent, formulering, HPLC
Bredde (engelsk) 6,8 tommer
Bredde (metrisk) 173 mm
Højde (engelsk) 11,2''
Højde (engelsk) kammer 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 284 mm
Højde (metrisk) kammer 166 mm
Dybde (engelsk) 17,7 tommer
Dybde (metrisk) 450 mm
Diameter (engelsk) Ydre Pan 3,4 tommer.
Diameter (metrisk) ydre pande 85 mm
Vægt (engelsk) 14.77 lb.
Vægt (metrisk) 6.7 kg
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz