Få mere at vide
A&D Weighing™ BA-125D Premium-niveau mikro/semi-mikro balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17867590
:
BA-125D Premium-niveau mikro/semi-mikro balance; Certificeringer og overholdelse: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapacitet: 51 g/120 g; Automatiseringsgrænseflade: RS-232; Diameter (metrisk) ydre pande: 85 mm; Skærmtype: LCD med bagbelysning
Artikelnummer. 17867590
Brand: A&D Weighing™ BA125D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BA- og BA-T-serien giver maksimal betjening, forbedret funktionalitet og et bredere udvalg af løsninger. Alle modeller leveres som standard med en ekstern ionisator for hurtig og nem eliminering af statisk elektricitet.
  • Fås med enkelt linje LCD
  • Automatisk og programmerbar åbning/lukning af brisepausedøre ved hjælp af berøringsfri IR-sensorer
  • Aftagelig breeze break-enhed med let at rengøre adskillelige glasruder for bedre rengøringsvenlighed
  • Ingen riller til skydedørene, så der ikke samler sig forurenende stoffer
  • Yderligere indre brisepause for 0,001 mg modeller for at øge stabiliteten
  • Ekstern ionisator til øjeblikkelig fjernelse af statisk elektricitet
  • Brugeradgangskontrol (UAC) med brugerrettighedsstyring og adgangskodelåsfunktioner
  • Historieoplysninger for log-in/log-out, betjening, følsomhedsjustering og støddetektion (ISD)
  • Impact shock detection (ISD) giver feedback for at forhindre beskadigelse af vægtsensoren (patenteret)
  • 'AD-Just' automatisk selvfølsomhedsjustering ved hjælp af den interne vægt
  • Intern repeterbarhedstest for hurtigt at vurdere ydeevnen under et givet miljø
  • Datahukommelsesfunktion
  • Valgbare responskarakteristika til handel med hurtigere vejehastighed for højere skærmstabilitet eller omvendt
  • GLP/GMP/GCP/ISO-kompatibelt output for at opfylde dokumentationskrav Universal Flexi Coms (UFC) for at tilpasse udskriftsindhold og layout
  • Brutto/Netto/Tara output
  • Tælletilstand med funktionen Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI).
  • Procenttilstandsfunktion til målvejning eller kontrol af prøvevariation
  • Auto power ON og OFF funktioner
  • Underkrog til vejning af et magnetisk materiale samt måling af tæthed
Tekniske data
Automationsgrænseflade RS-232
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance CE, UKCA, GLP/GMP
Tilslutningstype RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), ekstern nøgleindgang (2)
Volumen 51 g/120 g
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.01 mg/0.1 mg
Fugtighedsområde ≤85 % ved 5 °C til 40 °C
Inkluderer Display Cover, AC Adapter, 1,8 m USB Kabel, pincet til kalibreringsvægt, mikrospatula
Nivellering Område for
Linearitet ±0,2 mg
Materiale Aluminium, plast, glas
Gentagelighed 0.03 mg/0.1 mg
Stabiliseringstid 7 sek.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Analytical-vægt
garanti 3 år
Vejetilstande Vej, tæl, procent
Bredde (engelsk) 6,8 tommer
Bredde (metrisk) 173 mm
Højde (engelsk) 11,2''
Højde (engelsk) kammer 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 284 mm
Højde (metrisk) kammer 166 mm
Dybde (engelsk) 17,7 tommer
Dybde (metrisk) 450 mm
Diameter (engelsk) Ydre Pan 3,4 tommer.
Diameter (metrisk) ydre pande 85 mm
Vægt (engelsk) 14.77 lb.
Vægt (metrisk) 6.7 kg
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz