Få mere at vide
Brady™ B33 Series hvide polyesteretiketter
Beskrivelse
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B) | 57,15 mm (B) x 19,05 mm (H) |
| Bredde (engelsk) | 57.15 mm |
| Vis mere |