Få mere at vide
Brady™ B33 Series hvide polyesteretiketter
Artikelnummer. 30041421
Skift visning
Dimensioner (L x B):
48,26 mm (B) x 25,40 mm (H)
57,15 mm (B) x 19,05 mm (H)
88,90 mm (B) x 38,10 mm (H)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041421 57,15 mm (B) x 19,05 mm (H)
30041478 48,26 mm (B) x 25,40 mm (H)
30041417 88,90 mm (B) x 38,10 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30041421 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361691
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 57,15 mm (B) x 19,05 mm (H)
Bredde (engelsk) 57.15 mm
Bredde (metrisk) 57.15 mm
Alternativt varenummer B33-642-461AW