Få mere at vide
Brady™ B33-seriens steriliseringsindikerende etiketter
Artikelnummer. 17190181 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
1,5 tommer
2''
Mængde:
1250/pakke
1500/pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Mængde
17190181 2'' 1500/pakke
17180181 1,5 tommer 1250/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17190181 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149262
På lager
Brady™ B33-seriens steriliseringsindikerende etiketter er dampsterilisering, der angiver polypropylenetiketter med fortrykte overskrifter, der viser STERILISERET, når de udsættes for autoklaveforhold.
Ideel til brug ved prøvesporing, lagerstyring, generel sporing og identifikation af laboratoriematerialer, der kræver sterilisering Økonomisk løsning til identifikation af hætteglas, rør, stativer og kolber.° F (-196 til 121 °C)
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polypropylen
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Mærkning af komponenter og udstyr, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning, temperaturindikerende mærkning
Til brug med (udstyr) BBP™ 33 Labelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 1500 Labels/Roll
Mængde 1500/pakke
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer B33-137-7425-AC