Få mere at vide
Brady™ B33-seriens steriliseringsindikerende etiketter
Beskrivelse
Ideel til brug ved prøvesporing, lagerstyring, generel sporing og identifikation af laboratoriematerialer, der kræver sterilisering Økonomisk løsning til identifikation af hætteglas, rør, stativer og kolber.° F (-196 til 121 °C)
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Polypropylen |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Vis mere |