Få mere at vide
Brady™ B33-serien selvlaminerende vinyletiketter
Dimensioner (LxB):
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
Beskrivelse
Til BBP33/i3300 printere.
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969 Labeling and Marking Standard, når den udskrives med Brady Serie R4300 og R6200 bånd. Se UL-filer MH17154 for specifikke detaljer. Brady kunder bør angive ved køb, om de har brug for UL-anerkendte B-427-mærker. Brady sælger både UL-anerkendte B-427-etiketter og ikke-godkendte etiketter afhængigt af kundens krav. |
| Oversigt | Selvlaminerende vinyletiketter til BBP33/i3300-printere |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Etiketter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto