Få mere at vide
Brady™ B33-serien selvlaminerende vinyletiketter
Artikelnummer. 30041470
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041470 44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
30041439 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30041470 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142871
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinyletiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969 Labeling and Marking Standard, når den udskrives med Brady Serie R4300 og R6200 bånd. Se UL-filer MH17154 for specifikke detaljer. Brady kunder bør angive ved køb, om de har brug for UL-anerkendte B-427-mærker. Brady sælger både UL-anerkendte B-427-etiketter og ikke-godkendte etiketter afhængigt af kundens krav.
Oversigt Selvlaminerende vinyletiketter til BBP33/i3300-printere
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Mængde 1000 klistermærker
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 44.45 mm
Trådmåler 10 AWG til 4 AWG
Dimensioner (L x B) 44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 38.10 mm
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 44.45 mm
Højde (engelsk) 1.5 in.
Højde (metrisk) 38.10 mm
Alternativt varenummer B33-121-427