Få mere at vide
Brady™ B33 Series Selvlaminerende polyesteretiketter
Artikelnummer. 30041442
Skift visning
Dimensioner (L x B):
133,35 mm (B) x 25,40 mm (H)
15,24 mm (B) x 38,10 mm (H)
15,24 mm B x 25,40 mm H
19,05 mm B x 33,02 mm H
41,28 mm B x 15,24 mm H
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041442 41,28 mm B x 15,24 mm H
30041462 133,35 mm (B) x 25,40 mm (H)
30041451 15,24 mm (B) x 38,10 mm (H)
30041466 19,05 mm B x 33,02 mm H
30041467 15,24 mm B x 25,40 mm H
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30041442 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361669
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 41,28 mm B x 15,24 mm H
Bredde (engelsk) 41.28 mm
Bredde (metrisk) 41.28 mm
Alternativt varenummer B33-608-461