Få mere at vide
Brady™ B33 serie polyester autoklave og kryogene etiketter
Beskrivelse
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B) | 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H) |
| Længde (engelsk) | 19.05 mm |
| Vis mere |