Få mere at vide
Brady™ B33 serie polyamid coated Nylon Stofetiketter med hætteglastop
Artikelnummer. 30041433 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (Dia)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041433 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (Dia)
1 options
Artikelnummer. 30041433 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143011
På lager
Nylon stofetiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt,CSA-accepteret;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkendelser gælder kun for hvidt materiale
Oversigt Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Mængde 1500 klistermærker
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (Dia)
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12.70 mm
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 43.18 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer B33-126-499