Få mere at vide
Brady™ B33 serie polyamid coated Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. p-200080433
Dimensioner (LxB):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (dia)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia)
Farve:
Gul
Hvid
Form:
Rektangel
Rund
Artikelnummer. 30041429
Brand: Brady™ 361666
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon stofetiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt,CSA-accepteret;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkendelser gælder kun for hvidt materiale
Oversigt Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Gul
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Vandret gentagelse (metrisk) 15.70 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 300 klistermærker
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.70 mm
Dimensioner (LxB) 12,70 mm (dia)
Længde (engelsk) 12,70 mm (dia)
Bredde (engelsk) 12,70 mm (dia)
Bredde (metrisk) 12,70 mm (dia)
Bredde (metrisk) Printbart område 50.10 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer B33-603-499YL