Få mere at vide
Brady™ B33 serie polyamid coated Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 30041459
Dimensioner (LxB):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (dia)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia)
Farve:
Gul
Hvid
Form:
Rektangel
Rund
Artikelnummer. 30041459
Brand: Brady™ 143002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon stofetiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt,CSA-accepteret;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkendelser gælder kun for hvidt materiale
Oversigt Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) i3300, i5300, BBP33
Vandret gentagelse (metrisk) 22.86 mm
Etiketter pr. række 4
Mængde 2500 klistermærker
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 39.70 mm
Dimensioner (LxB) 20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
Længde (engelsk) 1.437 tommer.
Længde (metrisk) 36.50 mm
Bredde (engelsk) 0,8 tommer.
Bredde (metrisk) 20.32 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 93.98 mm
Højde (engelsk) 1.437 in.
Højde (metrisk) 36.50 mm
Alternativt varenummer B33-165-499